제품명
Monoclonal Anti-TUBB3 antibody produced in mouse, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL5814, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
결합
unconjugated
Quality Level
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
CL5814, monoclonal
제품 라인
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
양식
buffered aqueous glycerol solution
종 반응성
rat, human, mouse
기술
immunofluorescence: 2-10 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50000-1:100000
western blot: 1:500-1:1000
동형
IgG2b
Ensembl | 인체 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TUBB3(10381)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
면역원
Sequence
YEDDEEESEAQGPK
애플리케이션
특징 및 장점
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
물리적 형태
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
문서
Stem cell markers, including embryonic stem cell, pluripotency, transcription factors, induced PSCs, germ cells, ectoderm, and endoderm markers.