제품명
G 418 disulfate salt, powder, BioReagent, suitable for cell culture
제품 라인
BioReagent
양식
powder
광학 활성
[α]/D (Specific Rotation: +104.4o (c=0.3% in H2O at 26oC))
효능
≥720 μg per mg (Dried basis)
분자량
692.7
포장
pkg of 1 g
pkg of 25 g
pkg of 5 g
기술
cell culture | mammalian: suitable
색상
white to off-white
solubility
H2O: 100 mg/mL (As a stock solution. Stock solutions should be stored at 2-8°C. Stable at 37°C for 8 days.)
항생제 활성 스펙트럼
Gram-negative bacteria
동작 모드
protein synthesis | interferes
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OC[C@@]1(C)O)O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H]([C@H](C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O
InChI
1S/C20H40N4O10.2H2O4S/c1-6(25)14-11(27)10(26)9(23)18(32-14)33-15-7(21)4-8(22)16(12(15)28)34-19-13(29)17(24-3)20(2,30)5-31-19;2*1-5(2,3)4/h6-19,24-30H,4-5,21-23H2,1-3H3;2*(H2,1,2,3,4)/t6?,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18+,19-,20+;;/m0../s1
InChI key
UHEPSJJJMTWUCP-NKCAIAFTSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
주의사항
제조 메모
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
문서
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
프로토콜
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.