주요 문서
94717
Sigma-Aldrich
HEPES Sodium salt pH 7.5; 0.05M solution
동의어(들):
Crystallization solution 17/Kit-No 96827
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352302
NACRES:
NA.25
양식
solution
pH
7.5±0.2 ( in neat)
density
1.00 g/mL at 20 °C
저장 온도
2-8°C
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)