Key Documents
913
Sigma-Aldrich
Trizmal buffer
pH 6.3(concentrate), 1 M
동의어(들):
Trizma® maleate buffer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.47
형태
solution
Quality Level
유통기한
Suitable for use in the absence of visible microbial growth.
IVD
for in vitro diagnostic use
농도
1 M
pH
6.3(concentrate)
응용 분야
hematology
histology
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
For use in the Naphthol AS-D Chloroacetate Esterase Kit No. 91-C.
법적 정보
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trizmal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable