제품 라인
BioUltra
분석
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
양식
powder
광학 활성
[α]20/D +24.0±1° in borax solution acc. to Ph Eur
불순물
insoluble matter, passes filter test
reducing sugars, complies
≤0.0072% free acid (as CH3COOH)
무기 잔류물
≤0.01% (as SO4)
손실
≤0.05% loss on drying, 20 °C (HV)
색상
white
pH
5.0-6.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
166-168 °C
167-170 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
양이온 미량물
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV 흡수
λ: 260 nm Amax: 0.04
λ: 280 nm Amax: 0.04
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable