주요 문서
58901C
SAFC
Lactalbumin Hydrolysate Solution (50X)
liquid, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
동의어(들):
Lactalbumin enzymatic hydrolysate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352207
NACRES:
NA.75
설명
For research or for further manufacturing use
Quality Level
무균
sterile; sterile-filtered
양식
liquid
기술
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Prepared with 166.5 g/L of lactalbumin enzymatic hydrolysate (LAH) in cell culture grade water. LAH is specifically formulated for use with insect cell culture media.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)