생물학적 소스
synthetic
Quality Level
설명
Non-Animal Derived
제품 라인
EMPROVE® EVOLVE
양식
powder
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
Endotoxin, microbial, and trace metals, tested
적합성
suitable for manufacturing use
외래 활성
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Cl.Cl.N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2.2ClH/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12;;/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12);2*1H/t3-,4-;;/m0../s1
InChI key
HHGZUQPEIHGQST-RGVONZFCSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
L-Cystine is a sulfur containing non-essential amino acid. It is used as a cell culture media component and raw material in the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies. L-Cystine dihydrochloride is a modified version of L-Cystine with improved solubility.
법적 정보
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.