제품 라인
BioUltra
Quality Level
분석
≥99.0% (HPLC)
불순물
insoluble matter, passes filter test
무기 잔류물
≤0.05%
bp
210 °C (lit.)
mp
43-46 °C (lit.)
44-47 °C
solubility
methanol: 1 M at 20 °C, clear, colorless
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
양이온 미량물
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
흡수
cut-off at 382 nm in methanol at 1 M
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCN1C(=O)C=CC1=O
CCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h3-4H,2H2,1H3
InChI key
HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... SLC6A3(6531) , SLC6A4(6532)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
- to prepare NEM-modified myosin beads
- to block unmodified free thiols in samples
- as a supplement in IP lysis/wash buffer for in vitro SUMOylation assay
생화학적/생리학적 작용
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
163.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
72.9 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges