주요 문서
04076
Sigma-Aldrich
6-(p-Toluidino)-2-naphthalenesulfonyl chloride
suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
2,6-TNS-Cl, 6-(4-Methylanilino)naphthalene-2-sulfonylchloride, 6-[(4-methylphenyl)amino]-2-naphthalenesulfonylchloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H14ClNO2S
CAS Number:
Molecular Weight:
331.82
Beilstein:
6521872
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
solubility
DMF: soluble
acetonitrile: soluble
형광
λex 381 nm in methanol
적합성
suitable for fluorescence
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(Nc2ccc3cc(ccc3c2)S(Cl)(=O)=O)cc1
Cc1ccc(Nc2ccc3cc(ccc3c2)S(Cl)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C17H14ClNO2S/c1-12-2-6-15(7-3-12)19-16-8-4-14-11-17(22(18,20)21)9-5-13(14)10-16/h2-11,19H,1H3
InChI key
NONZPGMJWHNDKP-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
6-(p-Toluidino)-2-naphthalenesulfonyl chloride is a fluorescent, hydrophobic probe utilized for labeling peptides to monitor conformational changes of a molecular assembly by measuring alterations in fluorescence intensity .
분석 메모
Emmax: none
do not dissolve in DMSO
기타 정보
Probe for determining the polarity in biological matrices
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
J.R. Lakowicz
Principles of Fluorescence Spectroscopy (1983)