추천 제품
grade
puriss. p.a.
양식
liquid
농도
≥67% (T)
불순물
≤0.001% phosphorous compounds (as PO4)
무기 잔류물
≤0.005% (as SO4)
bp
127 °C (lit.)
density
1.96 g/mL at 20 °C
음이온 미량물
bromide, chloride (as Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
양이온 미량물
Ag: ≤0.1 mg/kg
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤1 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤1 mg/kg
Cd: ≤0.1 mg/kg
Co: ≤0.1 mg/kg
Cr: ≤0.1 mg/kg
Cu: ≤0.1 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤1 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤0.1 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.1 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Tl: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.5 mg/kg
SMILES string
I
InChI
1S/HI/h1H
InChI key
XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable