Y0001668
Methotrexate for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
Methotrexate, (+)-Amethopterin, 4-Amino-10-methylfolic acid, 4-Amino-N10-methylpteroyl-L-glutamic acid, Antifolan, MTX, Methylaminopterin
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
methotrexate
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N8O5/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27)/t13-/m0/s1
InChI key
FBOZXECLQNJBKD-ZDUSSCGKSA-N
유전자 정보
human ... DHFR(1719)
기타 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
표적 기관
Liver,Bone marrow
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객