Y0000273
Oxaliplatin impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
(OC-6-33)-[(1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diamine-κN,κN′][ethanedioato(2-)-κO1,κO2]dihydroxyplatinum
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H16N2O6Pt
CAS Number:
Molecular Weight:
431.30
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
oxaliplatin
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Pt]21(N[C@H]3[C@H](N2)CCCC3)(OC(=O)C(=O)O1)(O)O
InChI
1S/C6H12N2.C2H2O4.2H2O.Pt/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;3-1(4)2(5)6;;;/h5-8H,1-4H2;(H,3,4)(H,5,6);2*1H2;/q-2;;;;+6/p-4/t5-,6-;;;;/m1..../s1
InChI key
ANJQIKQBEVISER-NDSUJOINSA-J
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
Oxaliplatin impurity C EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
포장
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
기타 정보
Sales restrictions may apply.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.