Key Documents
V6875
Sigma-Aldrich
Snake venom from Crotalus adamanteus
동의어(들):
Eastern Diamondback Rattlesnake
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
12352202
저장 온도
−20°C
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)