Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Quality Level
분석
≥900 (Units in µg/mg)
양식
crystalline powder
광학 활성
[α]/D -255 to 240° (Specific rotation )
저장 조건
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Light sensitive.)
불순물
≤4.0%
색상
yellow
mp
220-223 °C (lit.)
항생제 활성 스펙트럼
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
동작 모드
protein synthesis | interferes
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O
InChI
1S/C22H24N2O8.ClH/c1-21(31)8-5-4-6-11(25)12(8)16(26)13-9(21)7-10-15(24(2)3)17(27)14(20(23)30)19(29)22(10,32)18(13)28;/h4-6,9-10,15,25,27-28,31-32H,7H2,1-3H3,(H2,23,30);1H/t9-,10-,15-,21+,22-;/m0./s1
InChI key
XMEVHPAGJVLHIG-FMZCEJRJSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Mode of Resistance: The effects are inactivated via a loss of cell wall permeability.
Antimicrobial spectrum: Includes a wide range of antimicrobial activity against gram-positive and gram-negative bacteria.
주의사항
제조 메모
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable