일반 설명
5-Hydroxytryptophol is metabolite of serotonin that is excreted primarily as the glucuronide conjugate in human urine. 5-Hydroxytryptophol makes up 35% of the excreted serotonin metabolites in rats on average and 10 to 20% in several other species. Human UDP-glucuronosyltransferase 1A6 (UGT1A6) plays a predominant role in the glucuronidation of 5-hydroxytryptophol by human liver microsomes.
애플리케이션
Metabolomics research
기타 정보
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.