분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
NC(NCCC[C@@H](C(O)=O)NC([C@@H](N)CC1=CC=C(O)C=C1)=O)=N.C
InChI
1S/C15H23N5O4.CH4/c16-11(8-9-3-5-10(21)6-4-9)13(22)20-12(14(23)24)2-1-7-19-15(17)18;/h3-6,11-12,21H,1-2,7-8,16H2,(H,20,22)(H,23,24)(H4,17,18,19);1H4/t11-,12-;/m0./s1
InChI key
KTMKVRFTDZZFFE-FXMYHANSSA-N
생화학적/생리학적 작용
Kyotorphin is a neuroactive dipeptide (Tyr-Arg) shown to have analgesic, neuroprotective, and neuromodulatory properties. It is synthesized in nerve terminals and found in the brain and in cerebro-spinal fluid (CSF). Kyotorphin indirectly stimulates opioid receptors by releasing methionine enkephalin (met-enkephalin). CSF levels are lower in patients with persistent pain and in patients with Alzheimer′s disease.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.