Key Documents
S9144
Supelco
Starch assay reagent
for use with enzymatic assay kits SA20, STA20
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12164500
NACRES:
NA.84
Quality Level
분석물 화학적 분류
sugars
기술
photometry: suitable
응용 분야
food and beverages
general analytical
저장 온도
2-8°C
호환성
For Starch Assay Kits SA-20 and STA-20
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)