제품명
Dimethylformamide, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to USP 1601500
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
2.7 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
autoignition temp.
833 °F
expl. lim.
15.2 %
포장
pkg of 20 mL
refractive index
n20/D 1.430 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
density
0.944 g/mL (lit.)
응용 분야
pharmaceutical small molecule
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
추천 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
135.5 °F
Flash Point (°C)
57.5 °C