PHR8955
Buprenorphine Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
동의어(들):
N-(3-Butenyl)norbuprenorphine, (αS,5α,7α)-17-(3-Buten-1-yl)-α-(1,1-dimethylethyl)-4,5-epoxy-18,19-dihydro-3-hydroxy-6-methoxy-α-methyl-6,14-ethenomorphinan-7-methanol
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agency
traceable to USP 1078711
API family
buprenorphine
포장
pkg of 50MG
응용 분야
pharmaceutical
저장 온도
-10 to -25°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
기타 정보
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.