PHR2857
Estradiol Valerate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
동의어(들):
β-Estradiol 17-valerate, 1,3,5(10)-Estratriene-3,17β-diol 17-pentanote
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000046
traceable to USP 1254009
설명
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API family
estradiol
양식
solid
포장
pkg of 200 mg
응용 분야
pharmaceutical small molecule
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCC(=O)OC1CCC2C3CCc4cc(O)ccc4C3CCC12C
InChI
1S/C23H32O3/c1-3-4-5-22(25)26-21-11-10-20-19-8-6-15-14-16(24)7-9-17(15)18(19)12-13-23(20,21)2/h7,9,14,18-21,24H,3-6,8,10-13H2,1-2H3
InChI key
RSEPBGGWRJCQGY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.