PHR2427
D-Camphor Impurity A, a-pinene
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
동의어(들):
α-Pinene, (±)-2-Pinene, 2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
설명
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API family
camphor
양식
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
autoignition temp.
491 °F
포장
pkg of 100 mg
refractive index
n20/D 1.465 (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
density
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical small molecule
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
[H][C@@]12CC=C(C)[C@@]([H])(C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
InChI key
GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.