C0405000
Camphor (racemic)
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
(±)-Camphor, 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
vapor density
5.2 (vs air)
vapor pressure
4 mmHg ( 70 °C)
API family
camphor
expl. lim.
3.5 %
제조업체/상표
EDQM
bp
204 °C (lit.)
mp
175-177 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
[H][C@](CC1=O)(CC2)C(C)(C)[C@]12C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
InChI key
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
기타 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
147.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
64.4 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
프로토콜
-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol; Neral; Geraniol; Geranial; Undecanal; Citronellyl acetate; Neryl acetate; 3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate; 1-Tetradecene; Tetradecane; α-Bisabolol