PHR1914
2-Ethylhexanoic acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
2-Ethylhexanoic acid, 2-Ethylcaproic acid
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
vapor density
4.98 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 115 °C)
API family
2-ethylhexanoic acid
양식
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
autoignition temp.
699 °F
expl. lim.
1.04 %, 135 °F
8.64 %, 188 °F
포장
ampule of 3x1.2 mL
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
bp
228 °C (lit.)
density
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CCCCC(CC)C(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI key
OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
237.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
114 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.