주요 문서
8.00758
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexanoic acid
for synthesis
동의어(들):
2-Ethylhexanoic acid, 3-Heptanecarboxylic acid, α-Ethylcaproic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H16O2
CAS Number:
Molecular Weight:
144.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
205-743-6
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.04 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
310 °C
효능
3640 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.9-6.7 % (v/v)
pH
3 (20 °C, 1.4 g/L in H2O)
bp
226-229 °C/1013 hPa
mp
-59 °C
전이 온도
flash point 114 °C
solubility
1.4 g/L
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OC(=O)C(CCCC)CC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI key
OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.905 - 0.907
Identity (IR): passes test
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
237.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
114 °C - closed cup