PHR1384
Amitriptyline hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
Amitriptyline hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5H-dibenzo[a,d]cycloheptane-Δ5γ-propylamine hydrochloride, 3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-1-propanamine
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to BP 16
traceable to Ph. Eur. Y0000563
traceable to USP 1029002
API family
amitriptyline
CofA
current certificate can be downloaded
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Cl[H].CN(C)CC\C=C1\c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C20H23N.ClH/c1-21(2)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-12H,7,13-15H2,1-2H3;1H
InChI key
KFYRPLNVJVHZGT-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A4(6532)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
기타 정보
각주
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객