주요 문서
PHL89324
Gastrodin
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
(2R,3S,4S,5R,6S)-2-Hydroxymethyl-6-(4-hydroxymethyl-phenoxy)-tetrahydro-pyran-3,4,5-triol, 4-β-D-glucopyranosyloxybenzyl alcohol, 4-Hydroxybenzyl alcohol 4-O-β-D-glucoside
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H18O7
CAS Number:
Molecular Weight:
286.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](CO)O[C@@H](OC2=CC=C(CO)C=C2)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C13H18O7/c14-5-7-1-3-8(4-2-7)19-13-12(18)11(17)10(16)9(6-15)20-13/h1-4,9-18H,5-6H2/t9-,10-,11+,12-,13-/m1/s1
InChI key
PUQSUZTXKPLAPR-UJPOAAIJSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)