W266523
L-Menthol
natural, ≥99%, FCC, FG
동의어(들):
(1R,2S,5R)-(−)-Menthol, (−)-Menthol, (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol
About This Item
추천 제품
Grade
FG
Halal
Kosher
natural
Quality Level
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
vapor pressure
0.8 mmHg ( 20 °C)
분석
≥99%
광학 활성
[α]20/D −49°, c = 10 in 95% ethanol
환경친화적 대안 제품 특성
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
212 °C (lit.)
mp
41-45 °C (lit.)
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
환경친화적 대안 카테고리
감각 수용성의
minty; cooling; peppermint
SMILES string
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
InChI key
NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
면책조항
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
201.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
94 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W266523-1KG-K | 4061835565832 |
W266523-4KG | |
W266523-SAMPLE-K | 4061837515828 |
W266523-100G | |
W266523-100G-K | 4061835565825 |
W266523-1KG | |
W266523-4KG-K | 4061834404606 |
W266523-SAMPLE |