추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
mp
132-134 °C (lit.)
형식
neat
SMILES string
CN(C)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H14N2/c1-13(2)8-9-7-12-11-6-4-3-5-10(9)11/h3-7,12H,8H2,1-2H3
InChI key
OCDGBSUVYYVKQZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
애플리케이션
Reactant for preparation of:
- Dopamine D2 receptor antagonists
- Anti-malarial drugs
- 5-indolyl-Mannich bases
- Proliferation inhibitors
- Inhibitors of human mast cell chymase
- Preparation of DL-tryptophan
- Potential detoxification inhibitors of the crucifer phytoalexin brassinin
- 3-vinylindoles
- Serotonin 5-HT6 receptor ligand templates
- Selective protein kinase c delta (PKCδ) down regulators
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
332.6 °F
Flash Point (°C)
167 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.