추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥95%
양식
solid
약물 제어
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
색상
white to light yellow
solubility
H2O: ≤0.5 mg/mL
ethanol: 6.7 mg/mL
응용 분야
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@]3([H])C(CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(C)O)[C@@]1(C)C\C(=C\O)C(=O)C2
InChI
1S/C21H32O3/c1-19-11-13(12-22)18(23)10-14(19)4-5-15-16(19)6-8-20(2)17(15)7-9-21(20,3)24/h12,14-17,22,24H,4-11H2,1-3H3/b13-12-/t14-,15+,16?,17-,19-,20-,21-/m0/s1
InChI key
ICMWWNHDUZJFDW-ZDBQEZQZSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
추천 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges