주요 문서
NIST3167A
Yttrium (Y) standard solution
NIST® SRM® 3167a
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Quality Level
포장
pkg of 5 x 10 mL
제조업체/상표
NIST®
형식
single component solution
기타 정보
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Yttrium (Y)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)