추천 제품
Grade
certified reference material
Agency
BCR®
ERM®
제조업체/상표
JRC
응용 분야
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
분석 메모
For more information please see:
ERMAE647
ERMAE647
법적 정보
BCR is a registered trademark of European Commission
ERM is a registered trademark of European Commission
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.