주요 문서
IRMM651
Zinc 64Zn solution (certified for isotope abundance ratio)
IRMM®, certified reference material, 0.5 M in nitric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
Grade
certified reference material
Agency
IRMM®
동위원소 순도
 64Zn
제조업체/상표
JRC
농도
0.5 M in nitric acid
형식
single component solution
질량 이동
depleted
저장 온도
10-30°C
SMILES string
[64Zn]
InChI
1S/Zn/i1-1
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-BJUDXGSMSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
For more information please see:
IRMM651
법적 정보
IRMM is a registered trademark of European Commission
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)