추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
Agency
EPA 1694
약물 제어
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
clinical testing
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN1[C@H](C2)[C@@]3([H])[C@@]4(CC1)C5=C2C=CC(OC)=C5O[C@@]4([H])[C@@H](O)C=C3.O
InChI
1S/C18H21NO3.H2O/c1-19-8-7-18-11-4-5-13(20)17(18)22-16-14(21-2)6-3-10(15(16)18)9-12(11)19;/h3-6,11-13,17,20H,7-9H2,1-2H3;1H2/t11-,12+,13-,17-,18-;/m0./s1
InChI key
WRRSFOZOETZUPG-FFHNEAJVSA-N
유전자 정보
human ... CYP2D6(1565) , OPRD1(4985) , OPRK1(4986) , OPRM1(4988)
rat ... Cyp2d1(266684) , Cyp2d2(25053) , Cyp2d3(24303) , Cyp2d4v1(171522)
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves