BP391
Melphalan
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
동의어(들):
4-[Bis(2-chloroethyl)amino]-L-phenylalanine, L-PAM, L-Phenylalanine mustard
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
melphalan
양식
powder
품질
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
BP
응용 분야
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccc(cc1)N(CCCl)CCCl)C(O)=O
InChI
1S/C13H18Cl2N2O2/c14-5-7-17(8-6-15)11-3-1-10(2-4-11)9-12(16)13(18)19/h1-4,12H,5-9,16H2,(H,18,19)/t12-/m0/s1
InChI key
SGDBTWWWUNNDEQ-LBPRGKRZSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Also used in monographs such as:
포장
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1A - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.