BP161
Fluocortolone hexanoate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
동의어(들):
(6α,11β,16α)-6-Fluoro-11-hydroxy-16-methyl-21-[(1-oxohexyl)oxy]pregna-1,4-diene-3,20-dione
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
fluocortolone
양식
crystalline powder
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
BP
응용 분야
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
F[C@H]1C[C@@H]2[C@@H]([C@@]4(C1=CC(=O)C=C4)C)[C@H](C[C@]3([C@H]2C[C@H]([C@@H]3C(=O)COC(=O)CCCCC)C)C)O
InChI
1S/C28H39FO5/c1-5-6-7-8-24(33)34-15-23(32)25-16(2)11-19-18-13-21(29)20-12-17(30)9-10-27(20,3)26(18)22(31)14-28(19,25)4/h9-10,12,16,18-19,21-22,25-26,31H,5-8,11,13-15H2,1-4H3/t16-,18+,19+,21+,22+,25-,26-,27+,28+/m1/s1
InChI key
WHZRCUIISKRTJL-YTZKRAOUSA-N
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.