주요 문서
BCR550
Glutaraldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
ERM®, certified reference material
동의어(들):
Glutaraldehyde bis(2,4-dinitrophenylhydrazone)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H16N8O8
CAS Number:
Molecular Weight:
460.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Agency
ERM®
제조업체/상표
JRC
응용 분야
environmental
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(N\N=C\CCC\C=N/Nc2ccc(cc2[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C17H16N8O8/c26-22(27)12-4-6-14(16(10-12)24(30)31)20-18-8-2-1-3-9-19-21-15-7-5-13(23(28)29)11-17(15)25(32)33/h4-11,20-21H,1-3H2/b18-8-,19-9+
InChI key
QAUJHIMXYLFORD-NCEWWTOFSA-N
분석 메모
For more information please see:
BCR550
법적 정보
ERM is a registered trademark of European Commission
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)