주요 문서
BCR024C
Titanium (O, N)
BCR®, certified reference material, cubes (0.2 g)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Agency
BCR®
양식
cubes (0.2 g)
제조업체/상표
JRC
형식
matrix material
일반 설명
Certified for the mass fractions of nitrogen and oxygen.
분석 메모
For more information please see:
BCR024C
법적 정보
BCR is a registered trademark of European Commission
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)