Key Documents
ARK2064
SAFC
PROTHIPENDYLHYDROCHLORIHYDRAT (DOMINAL HCL)
의약품 제조
동의어(들):
Dominal hydrochloride, 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-propanamine, N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H19N3HCLH2O
UNSPSC 코드:
12352200
분자량
339.91 g/mol
Quality Level
mp
108-112 °C (lit.)
저장 온도
room temp
InChI
1S/C16H19N3S.ClH/c1-18(2)11-6-12-19-13-7-3-4-8-14(13)20-15-9-5-10-17-16(15)19;/h3-5,7-10H,6,11-12H2,1-2H3;1H
InChI key
CQJSAKJMCVSEGU-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)