97085
Benzylidene camphor sulfonic acid
analytical standard
동의어(들):
α-(2-Oxoborn-3-ylidene)-toluene-4-sulphonic acid, 3-Benzylidenecamphor-4′-sulphonic acid, 4′-Sulfo-3-benzylidenecamphor, 4-[(4,7,7-Trimethyl-3-oxobicyclo[2.2.1]hept-2-ylidene)methyl]benzenesulfonic acid, p-[(2-Oxo-3-bornylidene)methyl]benzenesulfonic acid, BCSA
About This Item
추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥97.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
불순물
≤8.0% water (calc. from elemental analysis)
응용 분야
environmental
형식
neat
SMILES string
CC1(C)[C@@H]2CC[C@]1(C)C(/C2=C\C3=CC=C(S(=O)(O)=O)C=C3)=O
InChI
1S/C17H20O4S/c1-16(2)14-8-9-17(16,3)15(18)13(14)10-11-4-6-12(7-5-11)22(19,20)21/h4-7,10,14H,8-9H2,1-3H3,(H,19,20,21)/b13-10-
InChI key
KKJKXQYVUVWWJP-RAXLEYEMSA-N
일반 설명
추천 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객