916242
Chiralyst Ru803
Umicore
동의어(들):
(S-MeOBIPHEP)Ru(OAc)2, Diacetato[(S)-2,2′-bis(diphenylphosphino)-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl]ruthenium(II), Ru[(S)-MeO-BIPHEP](OAc)2
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C42H38O6P2Ru
CAS Number:
Molecular Weight:
801.77
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
NACRES:
NA.22
추천 제품
애플리케이션
Chiralyst Ru803 is a homogeneous catalyst useful for asymmetric hydrogenation and transfer hydrogenation.
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
저장 및 안정성
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.