주요 문서
915971
Sigma-Aldrich
Dirhodium(II)tetrakisoctanoate
동의어(들):
Rhodium(II) octanoate, dimer, [Rh(C7H15COO)2]2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[[CH3(CH2)6CO2]2Rh]2
CAS Number:
Molecular Weight:
778.63
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
NACRES:
NA.22
양식
powder
Quality Level
mp
289-292 °C
SMILES string
CCCCCCCC(=O)O[Rh](OC(=O)CCCCCCC)[Rh](OC(=O)CCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC
InChI
1S/4C8H16O2.2Rh/c4*1-2-3-4-5-6-7-8(9)10;;/h4*2-7H2,1H3,(H,9,10);;/q;;;;2*+2/p-4
InChI key
FZXFNYFVNKTQSX-UHFFFAOYSA-J
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Dirhodium(II)tetrakisoctanoate is useful for hydroformylation reactions.
저장 및 안정성
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
법적 정보
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)