주요 문서
908894
Sigma-Aldrich
Nishimura′s catalyst
Umicore
동의어(들):
Rhodium(III) oxide/Platinum(IV) oxide hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
O3Rh2/O2Pt
UNSPSC 코드:
12171602
NACRES:
NA.22
양식
powder
관련 카테고리
애플리케이션
Nishimura′s catalyst is a homogeneous catalyst useful for hydrogenation reactions.
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
법적 정보
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
픽토그램
Flame over circle
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Ox. Sol. 1
Storage Class Code
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)