주요 문서
89017
Sigma-Aldrich
3-Thiopheneacetic acid
technical, ≥94.0% (T)
동의어(들):
3-Thienylacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
142.18
Beilstein:
113622
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical
Quality Level
분석
≥94.0% (T)
양식
powder
mp
73-76 °C (lit.)
73-76 °C
작용기
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)Cc1ccsc1
InChI
1S/C6H6O2S/c7-6(8)3-5-1-2-9-4-5/h1-2,4H,3H2,(H,7,8)
InChI key
RCNOGGGBSSVMAS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Maria M Pérez-Madrigal et al.
ACS applied materials & interfaces, 6(12), 9719-9732 (2014-05-27)
Nanomembranes have been prepared by spin-coating mixtures of a polythiophene (P3TMA) derivative and thermoplastic polyurethane (TPU) using 20:80, 40:60, and 60:40 TPU:P3TMA weight ratios. After structural, topographical, electrochemical, and thermal characterization, properties typically related with biomedical applications have been investigated: