주요 문서
83672
Supelco
Rhenium standard for AAS
analytical standard, ready-to-use, in nitric acid
동의어(들):
Rhenium nitrate solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
Grade
analytical standard
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
농도
in nitric acid
1.000 g/L Re
기술
AAS: suitable
형식
single component solution
SMILES string
[ReH]
InChI
1S/Re
InChI key
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
제조 메모
prepared with Re in HNO3 (~1 M)
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)