주요 문서
80546
Supelco
Sodium borohydride
for HPLC derivatization, LiChropur, 98.5-101.5% (gas-volumetric)
동의어(들):
Sodium tetrahydridoborate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NaBH4
CAS Number:
Molecular Weight:
37.83
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116105
NACRES:
NA.21
Grade
derivatization grade ((HPLC))
for HPLC derivatization
Quality Level
분석
98.5-101.5% (gas-volumetric)
양식
solid
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
양이온 미량물
As: ≤0.05 mg/kg
Mg: ≤0.05 mg/kg
Sb: ≤0.05 mg/kg
Se: ≤0.05 mg/kg
SMILES string
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
InChI key
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)