주요 문서
79895
Supelco
(2RS)-2-(4-Formylphenyl)propionic acid
pharmaceutical impurity standard
동의어(들):
(2RS)-2-(4-Formylphenyl)propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H10O3
CAS Number:
Molecular Weight:
178.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
불순물
≤1.0% water
응용 분야
clinical testing
형식
neat
SMILES string
OC(C(C)C1=CC=C(C([H])=O)C=C1)=O
InChI
1S/C10H10O3/c1-7(10(12)13)9-4-2-8(6-11)3-5-9/h2-7H,1H3,(H,12,13)
InChI key
IAXYHYOWEQQFMC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)