주요 문서
78131BC
Millipore
MVP ICON® Battery (78300 version only)
for use with MVP ICON® (78300BC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
26111710
제품 라인
MVP ICON®
제조업체/상표
MVP ICON®
응용 분야
food and beverages
호환성
for use with MVP ICON® (78300BC)
저장 온도
room temp
법적 정보
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)