주요 문서
70480
Supelco
α-Naphtholbenzein
indicator (pH 8.2-10.0)
동의어(들):
4,4′-(α-Hydroxybenzylidene)di-1-naphthol, p-naphtholbenzein
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H18O2
CAS Number:
Molecular Weight:
374.43
Beilstein:
2628063
EC Number:
UNSPSC 코드:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Grade
indicator (pH 8.2-10.0)
Quality Level
양식
powder
기술
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
230-235 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(\C(c2ccccc2)=C3\C=CC(=O)c4ccccc34)c5ccccc15
InChI
1S/C27H18O2/c28-25-16-14-23(19-10-4-6-12-21(19)25)27(18-8-2-1-3-9-18)24-15-17-26(29)22-13-7-5-11-20(22)24/h1-17,28H/b27-24-
InChI key
VDDWRTZCUJCDJM-PNHLSOANSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
α-Naphtholbenzein is a dye generally used during acid-base titration method.
애플리케이션
α-Naphtholbenzein has been used as indicator during sequential injection analysis technique done for acid-base titrations.
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Titration of strong and weak acids by sequential injection analysis technique.
Maskula, Silla, Johan Nyman, and Ari Ivaska
Talanta, 52.1, 91-99 (2000)