제품 라인
Selectophore™
Quality Level
양식
liquid
구성
Calcium ionophore IV, 0.072 wt. % (21198)
2-Nitrophenyl octyl ether, 4.748 wt. % (73732)
Poly(vinyl chloride), 2.379 wt. % (81392)
Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate, 0.022 wt. % (60591)
Tetrahydrofuran, 92.780 wt. % (87369)
일반 설명
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
법적 정보
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
관련 제품
제품 번호
설명
가격
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-0.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-18.0 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객