주요 문서
69750
Sigma-Aldrich
Metol
purum, for photographic purposes, ≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
4-(Methylamino)phenol hemisulfate salt, Metol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C7H9NO · 1/2H2SO4
CAS Number:
Molecular Weight:
172.19
Beilstein:
3919382
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
grade
purum
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
crystals
autoignition temp.
989 °F
불순물
≤1% aminophenol
색상
white to faint beige
mp
260 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear
작용기
amine
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)c1ccc(N)cc1
OS(O)(=O)=O.CNc1ccc(O)cc1.CNc2ccc(O)cc2
InChI
1S/2C7H9NO.H2O4S/c2*1-8-6-2-4-7(9)5-3-6;1-5(2,3)4/h2*2-5,8-9H,1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
ZVNPWFOVUDMGRP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
픽토그램
Health hazardExclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
494.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
257 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2
Ayman A Gouda et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 130, 480-487 (2014-05-13)
Simple, rapid and accurate high performance liquid chromatographic (HPLC) and spectrophotometric methods are described for determination of antihistaminic acrivastine in capsules. The first method (method A) is based on accurate, sensitive and stability indicating chromatographic separation method. Chromolith® Performance RP-18e